1460747
USP
Nevirapine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5,11-Dihydro-4-methyl-11-propyl-6H-dipyrido[3,2-b:2′,3′-e][1,4]diazepin-6-one
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
nevirapine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(c2nccc(c2NC(=O)c3c1nccc3)C)CCC
InChI
1S/C15H16N4O/c1-3-9-19-13-11(5-4-7-16-13)15(20)18-12-10(2)6-8-17-14(12)19/h4-8H,3,9H2,1-2H3,(H,18,20)
chave InChI
YYEJELOKUZITDZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)