PHR3300
Dextromethorphan Impurity A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
(+)-3-Methoxymorphinan hydrochloride, (+)-cis-1,3,4,9,10,10a-Hexahydro-6-methoxy-2H-10,4a-iminoethanophenanthrene
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000261
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12[C@@]3(CCCC2)C4=C(C=CC(OC)=C4)C[C@]1([H])NCC3.Cl
InChI
1S/C17H23NO.ClH/c1-19-13-6-5-12-10-16-14-4-2-3-7-17(14,8-9-18-16)15(12)11-13;/h5-6,11,14,16,18H,2-4,7-10H2,1H3;1H/t14-,16+,17+;/m1./s1
chave InChI
IBNAJETZECTKHN-YPYJQMNVSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.