PHR2861
Famciclovir Related Compound F
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
2-Amino-6-chloropurine, 6-Chloro-2-purinamine, 6-Chloroguanine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1269141
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
famciclovir
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
chave InChI
RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)