1443952
USP
Mineral oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Paraffin oil
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
mineral oil
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as:
- Light Mineral Oil
- Mineral Oil, Rectal
- Topical Light Mineral Oil
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
419.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
215 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Summary application report for analysis of moisture in Mineral oil