18602
Mineral oil standard mixture Type A and B for EN ISO 9377-2
analytical standard, ~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate)
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
EN 9377-2
ISO
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.686 g/mL at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
petroleum
Formato
multi-component solution
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
-4 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?