Documentos
PX0045
Supelco
Óleo mineral
white
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12181504
Número do índice EC:
232-455-8
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
forma
liquid
cor
white
APHA: ≤20
índice de refração
n20/D 1.467 (lit.)
pb
300-500 °C/1,013 hPa
temperatura de transição
flash point 200 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
chave InChI
AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Aplicação
Saybolt viscosity 340-365 at 100F
white
Nota de análise
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testFormLiquidInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.864-0.881
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
455.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
235 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Paraffin Oil heavy
Supelco
PX0046
Paraffin Oil
Paraffin Oil Light
Supelco
PX0047
Paraffin Oil
Paraffin oil puriss., meets analytical specification of Ph.&nbsp;Eur., BP, viscous liquid
Sigma-Aldrich
18512
Paraffin oil
Paraffin viscous Reag. Ph Eur
Supelco
1.07160
Paraffin
Óleo mineral H&amp;D Fitzgerald Ltd. Quality
Supelco
76731
Óleo mineral