Documentos Principais
BCR420
Waste mineral oil (PCB)
BCR®, certified reference material, low level
Sinônimo(s):
Mineral oil
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
neat
Nota de análise
For more information please see:
BCR420
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Óleo mineral suitable for preparation of Nujol mulls for infrared spectroscopy, light oil
Sigma-Aldrich
M3516
Óleo mineral
Óleo mineral light oil, (neat)
Sigma-Aldrich
M8410
Óleo mineral
Óleo mineral light
Sigma-Aldrich
330779
Óleo mineral
PCB Congener Mix 1 10 μg/mL each component in isooctane, certified reference material
Supelco
47330-U
PCB Congener Mix 1