Documentos Principais
PX0047
Supelco
Paraffin Oil
Light
Sinônimo(s):
Paraffin Oil, Mineral Oil
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
232-384-2
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
cor
APHA: ≤20
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Light
Aplicação
Light
Saybolt viscosity 130 at 100F
Nota de análise
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.845-0.875Transmittance at 420 nm93%T min
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Paraffin viscous Reag. Ph Eur
Supelco
1.07160
Paraffin