Documentos Principais
1302101
USP
Guanfacine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N (Aminoiminomethyl)-2,6-dichlorobenzeneacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9Cl2N3O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
282.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1302101 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
guanfacine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(=N)NC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C9H9Cl2N3O.ClH/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13;/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15);1H
chave InChI
DGFYECXYGUIODH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
α-2 noradrenergic receptor agonist.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)