1269130
USP
Famciclovir Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Aminopurine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
famciclovir
fabricante/nome comercial
USP
pf
280-282 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncc2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C5H5N5/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
chave InChI
MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Famciclovir
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)