1269196
USP
Famciclovir Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Amino-β-methyl-9H-purine-9-butanol 9-acetate, 4-(2-Amino-9H-purin-9-yl)-2-methylbutyl acetate, 9-(4-Acetoxy-3-methylbut-1-yl)-2-aminopurine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
famciclovir
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H17N5O2/c1-8(6-19-9(2)18)3-4-17-7-15-10-5-14-12(13)16-11(10)17/h5,7-8H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,16)
chave InChI
WLIKFWINNMJBFJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3