1269141
USP
Famciclovir Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Amino-6-chloropurine, 6-Chloro-2-purinamine, 6-Chloroguanine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
famciclovir
fabricante/nome comercial
USP
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
chave InChI
RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)