1266802
USP
N-Ethylpiperazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Ethylpiperazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
enrofloxacin
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
pb
157 °C (lit.)
densidade
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
WGCYRFWNGRMRJA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1