P45907
Piperazine
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.8 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
solid
Lim. expl.
14 %
Impurezas
<1% water
pH
10.8-11.8 (100 g/L)
pb
145-146 °C (lit.)
pf
109-112 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 0.9 g/L at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
chave InChI
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?