PHR2730
Butiraldeído
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
Butanal
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1084259
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
90 mmHg ( 20 °C)
família API
butyraldehyde
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
temperatura de autoignição
390 °F
Lim. expl.
12.5 %
embalagem
pkg of 1.2 mL
índice de refração
n20/D 1.380 (lit.)
p.e.
75 °C (lit.)
pf
−96 °C (lit.)
densidade
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)