1224201
USP
Divalproex sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Valproate semisodium
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
divalproex
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(CCC)CCC.[O-]C(=O)C(CCC)CCC.[H+]
InChI
1S/2C8H16O2.Na/c2*1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+1/p-1
chave InChI
MSRILKIQRXUYCT-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)