Documentos
1.04765
Supelco
I Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic, cationic
Sinônimo(s):
polymeric adsorbent
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger I, (strongly acidic cation exchanger, H⁺-form) GR for analysis Reag. Ph Eur
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
forma
resin
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
matriz
PS-DVB
Grupo ativo da matriz
SCX
tamanho de partícula
300-1100 μm
densidade volumétrica
850 kg/m3
técnica de separação
cation exchange
temperatura de armazenamento
no temp limit
Nota de análise
Appearance: yellow brown, transparent spherules
Exchange capacity: ≥ 1.7 mol/l
Exchange capacity (calculated on dried substance): 4.5 - 5
Water (according to Karl Fischer): 50 - 60
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3