Documentos Principais
1092009
USP
Cloreto de carbamoilcolina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Carbacol, Cloreto de (2-hidroxietil)trimetilamônio carbamato, Cloreto de carbamilcolina
About This Item
Fórmula linear:
NH2COOCH2CH2N(Cl)(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
182.65
Beilstein:
3917459
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1092009 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
carbachol
fabricante/nome comercial
USP
pf
210 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
chave InChI
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM3(1131)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Carbachol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Carbachol Intraocular Solution
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)