1073004
USP
Biperiden hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(5-Bicyclo[2.2.1]hept-2-enyl)-1-phenyl-3-(1-piperidinyl)propan-1-ol hydrochloride, Akineton, Akinophyl
About This Item
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].OC(CCN1CCCCC1)(C2CC3CC2C=C3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H29NO.ClH/c23-21(19-7-3-1-4-8-19,11-14-22-12-5-2-6-13-22)20-16-17-9-10-18(20)15-17;/h1,3-4,7-10,17-18,20,23H,2,5-6,11-16H2;1H
chave InChI
RDNLAULGBSQZMP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)