Documentos Principais
N28000
Sigma-Aldrich
5-Nitrovanillin
97%
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Selecione um tamanho
25 G
R$ 396,00
R$ 396,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 396,00
About This Item
Fórmula linear:
5-O2NC6H2-3-(OCH3)-4-(OH)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
197.14
Beilstein:
1973746
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 396,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
172-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(OC)c(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO5/c1-14-7-3-5(4-10)2-6(8(7)11)9(12)13/h2-4,11H,1H3
chave InChI
ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
97 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)