Documentos Principais
P6254
Sigma-Aldrich
Prednisone
≥98% (HPLC), powder, anti-inflammatory activity
Sinônimo(s):
1,4-Pregnadiene-17α,21-diol-3,11,20-trione, 1-Cortisone, 17α,21-Dihydroxy-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Dehydrocortisone
Selecione um tamanho
1 G
R$ 374,00
5 G
R$ 1.337,00
10 G
R$ 2.482,00
25 G
R$ 4.652,00
R$ 374,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 374,00
5 G
R$ 1.337,00
10 G
R$ 2.482,00
25 G
R$ 4.652,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26O5
Número CAS:
Peso molecular:
358.43
Beilstein:
2065301
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 374,00
Disponível para enviar em11 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Prednisone, ≥98%
fonte biológica
synthetic
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
pf
236-238 °C (lit.)
solubilidade
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
aplicação(ões)
hematology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C1(2908)
Aplicação
Prednisone has been used in dimethyl sulfoxide stock suspension to inject into experimental mice and to analyze the effects of glucocorticoid steroid.[1] It has also been used as a test drug, formulated with peanut butter to study the effects of daily administration of MIDD0301, by animal weight, organ weight and haematological analysis.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Prednisone is a synthetic glucocorticoid with anti-inflammatory and immunosuppressive activity. It is useful in treating many disease states and has a half-life of 3.4 to 3.8 hours in plasma.[3] Prednisone is metabolized to prednisolone,[4] which is physiologically active.[3]
Características e benefícios
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Prednisolone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1043
Prednisolone
Cortisone ≥95%
Sigma-Aldrich
C2755
Cortisone
Budesonide ≥99%
Sigma-Aldrich
B7777
Budesonide
Beclometasona ≥99%
Sigma-Aldrich
B0385
Beclometasona
Intermittent glucocorticoid dosing improves muscle repair and function in mice with limb-girdle muscular dystrophy
Quattrocelli M, et al.
The American Journal of Pathology, 187(11), 2520-2535 (2017)
Clinical pharmacokinetics of prednisone and prednisolone
Pickup ME
Clinical Pharmacokinetics, 4(2), 111-128 (1979)
Saunders Handbook of Veterinary Drugs - E-Book, 4(2), 645-645 (2010)
MIDD 0301-A first-in-class anti-inflammatory asthma drug targets GABAA receptors without causing systemic immune suppression
Zahn NM, et al.
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology (2019)
Gerard J Criner et al.
Chest, 147(4), 894-942 (2014-10-17)
COPD is a major cause of morbidity and mortality in the United States as well as throughout the rest of the world. An exacerbation of COPD (periodic escalations of symptoms of cough, dyspnea, and sputum production) is a major contributor