Documentos
716626
Sigma-Aldrich
2-(Di-p-tolylphosphino)benzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
2-[Bis(4-methylphenyl)phosphino]benzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H19OP
Número CAS:
Peso molecular:
318.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
105-111 °C
grupo funcional
aldehyde
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccccc3C=O
InChI
1S/C21H19OP/c1-16-7-11-19(12-8-16)23(20-13-9-17(2)10-14-20)21-6-4-3-5-18(21)15-22/h3-15H,1-2H3
chave InChI
IDDRQJVTYBKJLP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3