Documentos Principais
SU860197
Supelco
2in1 kit universal vial, short thread autosampler vials
pkg of 100 ea, volume 0.3 mL, blue polypropylene cap (with 6 mm center hole), clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue polypropylene cap (with 6 mm center hole)
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
dureza
55 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E.
11.6 mm
diâmetro × A × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
diâmetro do septo × espessura
9 × 1.0 mm
volume
0.3 mL
conector
thread for 9 mm
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)