Documentos Principais
SU860196
Supelco
2in1 kit universal vial, short thread autosampler vials
pkg of 100 ea, volume 1.5 mL, blue polypropylene cap (open-top), red PTFE/white silicone
Sinônimo(s):
Short thread 2in1 universal vial kit
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue polypropylene cap (open-top)
clear glass
red PTFE/white silicone
dureza
55 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro × A × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
espessura do septo
1.0 mm
volume
1.5 mL
conector
thread for 9 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)