Documentos Principais
SU861132
Supelco
Short thread autosampler vials, plastic
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL insert)
embalagem
pkg of 100 ea
disponibilidade
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diâmetro × A × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
volume
0.3 mL
conector
thread for 9 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)