Documentos Principais
SU860114
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.3 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL polypropylene insert)
embalagem
pkg of 1000 ea
disponibilidade
not available in USA
D.E.
11.6 mm
diâmetro × A × D.I.
11.6 m × 32 mm × 6.0 mm
volume
0.3 mL
conector
thread for 11 mm
compatibilidade
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
for use with 11 mm snap caps or crimp seals
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)