Documentos Principais
SU860113
Supelco
Closures for Snap Ring vials
cap size 11 mm, clear polyethylene (with 6.0 mm hole), blue PTFE/white silicone (with slit)
Sinônimo(s):
Snap Cap Vial Closures
About This Item
Código UNSPSC:
41121821
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue PTFE/white silicone (with slit)
clear polyethylene (with 6.0 mm hole)
tamanho da tampa
11 mm
dureza
55 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 1000 ea
disponibilidade
not available in USA
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
diâmetro × espessura
11 mm × 1.0 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)