Documentos Principais
27253
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, Snap top, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
natural polypropylene vial
Características
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.75 mL
conector
thread for 11 mm
Descrição geral
Snap-Ring vials have two glass rings at the neck of the vial that allows the use of a plastic snap cap or aluminum seal.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)