BR462500
BRAND® rubber conical gasket for filter funnels and filter flasks
size 22-84 mm
Sinônimo(s):
Filter, Rubber gasket
Selecione um tamanho
R$ 804,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 804,00
Produtos recomendados
Materiais
EPDM rubber
embalagem
pack of 8 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 462500
tamanho
22-84 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)