Documentos Principais
SU860105
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (Silicone blue transparent/PTFE tranparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.43
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
(Silicone blue transparent/PTFE tranparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
descrição
durometer: 45° shore A
Características
closure type crimp seal
open center
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro × espessura
20 mm × 3.0 mm
conector
thread for 20 mm
compatibilidade
for use with CTC CombiPAL
Outras notas
Recommended for: CTC Combi-PAL.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)