Documentos Principais
SAAR5075040
Propan-2-ol
univAR
About This Item
Fórmula linear:
CH3CHOHCH3
Peso molecular:
60.10
Código UNSPSC:
12191601
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
univAR
embalagem
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5075040LC)
pkg of 25 L (SAAR5075040ME)
dilution
(for laboratory use only)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Aplicação
Analysed reagent
For laboratory use only
Informações legais
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)