33040-U
BF3 - Methanol
10 % (w/w)
Sinônimo(s):
Boron trifluoride
About This Item
Produtos recomendados
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
embalagem
pkg of 10 × 5 mL
concentração
10 % (w/w)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes, Kidney
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GC, application for SPEMostrar maisActive Filters