Documentos Principais
Cartucho LpDNPH S10
S10
Sinônimo(s):
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 1 × 10 ea (21026-U)
aplicação(ões)
environmental
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O desenho do cartucho S10 facilita o uso no campo e no laboratório. Há adaptadores reutilizáveis disponíveis para conectar o cartucho à bomba de amostragem. O reservatório interno elimina a necessidade de acoplar uma seringa para extração/eluição de amostras.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)