21024-U
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Sinônimo(s):
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Cartucho LpDNPH S10, Starter Kit, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
Agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Nível de qualidade
composição
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
embalagem
pkg of (kit includes 10 tubes, 10 tube adapters, 10 male luer ⅛" fittings)
técnica(s)
active air sampling: suitable
volume
3 mL
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Informações legais
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- 21026-ULpDNPH S10 Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea 1SDS
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCActive Filters