Documentos Principais
21018-U
Supelco
Cartridge Adapter for S10, H10, H30 Cartridges
pkg of 10 ea
Sinônimo(s):
SPE cartridge tube Adapter
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 10 ea
Nível de qualidade
técnica(s)
active air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with 1, 3 & 6 mL SPE cartridges
Descrição geral
Cartridge Adapter for S10, H10, H30 Cartridges is an accessory for use with LpDNPH cartridges, which are air sampling devices designed for sampling carbonyls (e.g., formaldehyde) in ambient, indoor, workplace, and source atmospheres.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)