BP417
2-Amino-1-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(1S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, L-(+)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chloramphenicol
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
pf
163-166 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CO)[C@@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente