Documentos
Z740219
Supelco
PTLC (Preparative TLC) Glass Plates
L × W 20 cm × 20 cm, silica gel 60 matrix, binder, Polymeric, fluorescent indicator
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Características
binder Polymeric
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
EMD Millipore® 1.05717.0001
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
2,000 μm
tamanho de poro
60 Å
Categorias relacionadas
Informações legais
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany