BP1061
Chloramphenicol sodium succinate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Chloramphenicol succinate sodium salt, Chloramphenicol α-succinate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chloramphenicol
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].O[C@@H]([C@@H](COC(=O)CCC(O)=O)NC(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C15H16Cl2N2O8.Na.H/c16-14(17)15(24)18-10(7-27-12(22)6-5-11(20)21)13(23)8-1-3-9(4-2-8)19(25)26;;/h1-4,10,13-14,23H,5-7H2,(H,18,24)(H,20,21);;/t10-,13-;;/m1../s1
chave InChI
RJOAHMNSYANTPN-OWVUFADGSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)