89884
Stearamide
analytical standard
Sinônimo(s):
Amide C18
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥84.0% (GC)
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
p.e.
250-251 °C/12 mmHg (lit.)
pf
98-102 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H2,19,20)
chave InChI
LYRFLYHAGKPMFH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)