Documentos Principais
S5376
Sigma-Aldrich
Estearato de metila
~99% (GC)
Sinônimo(s):
Octadecanoato de metila, Éster metílico de ácido esteárico
Selecione um tamanho
1 G
R$ 601,00
5 G
R$ 1.149,00
10 G
R$ 2.493,00
50 G
R$ 4.071,00
R$ 601,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 601,00
5 G
R$ 1.149,00
10 G
R$ 2.493,00
50 G
R$ 4.071,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)16CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
298.50
Beilstein:
1786213
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 601,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
~99% (GC)
Formulário
powder
p.e.
181-182 °C/4 mmHg (lit.)
pf
37-41 °C (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h3-18H2,1-2H3
chave InChI
HPEUJPJOZXNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O estearato de metila, ou ácido metil-octadecanoico, é um éster metílico saturado e uma molécula importante representativa dos ésteres metílicos de ácidos graxos (FAMEs) de biodiesel produzidos a partir de óleos vegetais.[1][2] O estearato de metila ocorre naturalmente em óleo de cravo.[3]
Aplicação
O estearato de metila foi usado como padrão de referência
  • em cromatografia gasosa (GC) para avaliar a quantidade absoluta de estearato de metila entre os ésteres metílicos de ácidos graxos de biodiesel[4][5][6]
  • para avaliar o perfil de ácidos graxos intramusculares em carne fresca de cordeiro em GC[7]
  • para analisar qualitativamente os produtos de reação de transesterificação por cromatografia em camada fina[5]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Volatile components of clove essential oil (Eugenia caryophyllus Spreng): neutral fraction
Muchalal M and Crouzet J
Agricultural and Biological Chemistry, 49(6), 1583-1589 (1985)
Incorporation of thyme leaves in the diet of pregnant and lactating ewes: Effect on the fatty acid profile of lamb
Nieto G, et al.
Small Ruminant Research, 105(1-3), 140-147 (2012)
The effect of genotype and environment on biodiesel quality prepared from Indian mustard (Brassica juncea) grown in Australia
Wilkes MA, et al.
Industrial Crops and Products, 48, 124-132 (2013)
Characterization and catalytic performance of potassium loaded on rice husk silica and zeolite nay for transesterification of jatropha seed oil
Montalbo KD, et al.
Quimica nova, 36(8), 1116-1120 (2013)
Effects of specific fatty acid methyl esters on diesel fuel lubricity
Geller DP and Goodrum JW
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 83(17-18), 2351-2356 (2004)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf