O2136
Oleamide
≥99% (TLC), powder, sleep-inducing brain lipid
Sinônimo(s):
cis-9,10-Octadecenoamide, cis-9-Octadecenamide, Oleic acid amide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Oleamide, ≥99%
Ensaio
≥99%
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H35NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H2,19,20)/b10-9-
chave InChI
FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
404.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
207 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research