Documentos Principais
854172
Supelco
Vials, screw top, amber glass, 1.5 mL, 8-425 thread
graduated, marking spot, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
amber glass vial (with marking spot)
Características
closure type screw top vial
graduated marking spot
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
1.5 mL
conector
thread for 8-425
Descrição geral
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)