27273
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 10-425, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (large opening), pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
espessura do septo
1.5 mm
conector
thread for 10-425
compatibilidade
for use with 2 mL vial (large opening)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Waters 96-Position Autosampler
Aplicação
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)