Documentos Principais
854985
Supelco
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone), septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE/silicone (red PTFE/creme silicone)
black polypropylene hole cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
dureza
55 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 1000 ea
espessura do septo
1.5 mm
conector
thread for 8-425
compatibilidade
for use with 2 mL vial (standard opening)
Descrição geral
Screw caps [black polypropylene hole cap, thread 8-425, septum thickness 1.5 mm, for use with 2 mL vial (standard opening)] are available for use with sealing septa. Polypropylene caps have a maximum temperature of 135° C. The PTFE/silicone septum can be used with most organics (until pierced) and is not recommended for chlorosilanes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)