Documentos Principais
817088
TSKgel® DNA-NPR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® DEAE-NPR HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
TSKgel® DNA-NPR Guard Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiais
PEEK
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante/nome comercial
Tosoh 17088
Parâmetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
0.5 cm × 4.6 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
2-12
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
Guard Column for 4.6mmID TSKgel DEAE-NPR column
forma física
Shipped in water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)