818249
TSKgel® DNA-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® DNA-NPR HPLC Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion ClO4-
fabricante/nome comercial
Tosoh 18249
Parâmetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
300 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 4.6 mm
matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
DEAE (diethylaminoethyl) phase
tamanho de partícula
2.5 μm
pH operacional
2-12
técnica de separação
anion exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Informações legais
coluna analítica
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)