816174
TOYOPEARL® Ether-650S Bulk Media
phase ether, bottle of 1 L, 35 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® Ether-650 HIC Bulk Media
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 16174
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
ether phase
tamanho de partícula
35 μm
pH operacional
1-13
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificações
forma física
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente