807166
TSKgel® QAE-2SW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, ammonium ion, quaternary phase
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® QAE-2SW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L14
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion H2PO4-
fabricante/nome comercial
Tosoh 07166
Parâmetros
≤1 M salt concentration
0-100% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
anion exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Informações legais
pré-coluna
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente