818387
TSKgel® SuperQ-5PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 21.5 mm, ammonium ion, quaternary phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® SuperQ-5PW HPLC Column, phase ammonium ion, quaternary, L × I.D. 15 cm × 21.5 mm, 13 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L23
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante/nome comercial
Tosoh 18387
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
≤45 °C temperature
200 bar max. pressure
8 mL/min flow rate
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 21.5 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
13 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
anion exchange
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)