Documentos Principais
77988
Supelco
Acetoacetic acid-13C4 lithium salt
analytical standard
Sinônimo(s):
Lithium acetoacetate-13C4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4H6O3 · xLi+
Peso molecular:
106.06 (free acid basis)
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13C]([13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10/h7H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
chave InChI
PKVVTUWHANFMQC-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)